Få mere at vide
Bispyrazolon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406847
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406847 5 g 5g
11416847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14308.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7477-67-0 | C20H18N4O2 | 346.39 g/mol
Det anvendes som et reagens til påvisning og bestemmelse af cyanid. Det bruges også i en eksperimentel procedure, udført for at fjerne linamarin i stivelse fra kassava rødder, ved at bruge plantecellevæg-nedbrydende enzymer, xylanase og cellulase. Det blev også brugt til spektrofotometrisk bestemmelse og kvantisering af urinstof i urinprøver. Det bruges også til assay af cyanogene forbindelser og bestemmelse af ammoniak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et reagens til påvisning og bestemmelse af cyanid. Det bruges også i en eksperimentel procedure, udført for at fjerne linamarin i stivelse fra kassava rødder, ved at bruge plantecellevæg-nedbrydende enzymer, xylanase og cellulase. Det blev også brugt til spektrofotometrisk bestemmelse og kvantisering af urinstof i urinprøver. Det bruges også til assay af cyanogene forbindelser og bestemmelse af ammoniak.
Opløselighed
Opløselighed i varm DMF er næsten gennemsigtig. Opløselig i myresyre.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7477-67-0
Molekylær formel C20H18N4O2
Molekylvægt (g/mol) 346.39
MDL nummer MFCD00020765
InChI nøgle FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym bispyrazolone, 4,4'-bis 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 4,4'-bi-3h-pyrazole-3,3'-dione, 2,2',4,4'-tetrahydro-5,5'-dimethyl-2,2'-diphenyl, 4,4'-bis 3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 4,4'-bi-2-pyrazoline-5,5'-dione, 3,3'-dimethyl-1,1'-diphenyl, 3,3'-dimethyl-1,1'-diphenyl-1h,1'h-4,4'-bipyrazole-5,5' 4h,4'h-dione, 5-methyl-4-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4h-pyrazol-4-yl-2-phenyl-4h-pyrazol-3-one, 4,5'-dione, 3,3'-dimethyl-1,1'-diphenyl
PubChem CID 95807
IUPAC navn 5-methyl-4-(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4H-pyrazol-4-yl)-2-phenyl-4H-pyrazol-3-on
SMIL CC1=NN(C(=O)C1C2C(=NN(C2=O)C3=CC=CC=C3)C)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bispyrazolone
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Beilstein 572787
Formel vægt 346.39
Procent renhed ≥98%