Få mere at vide
Bisphenol S-monoisopropyl ether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310363
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30310363 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30310363 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10655947
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol S-monoisopropyl ether
CAS 95235-30-6
Analyt- eller komponentnavne Bisphenol S-monoisopropyl ether
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C15 H16 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-[[4-(1-Methylethoxy)phenyl]sulfonyl]phenol, 4-Hydroxy-4'-isopropoxy phenyl sulfone, 4-Hydroxy-4'-isopropoxydiphenyl sulfone, 4-Hydroxyphenyl 4-isopropoxyphenyl sulfone, 4-Isopropoxy-4'-hydroxydiphenyl sulfone, D 8, D 8 (sulfone), F 647, NYDS
InChI formel InChI=1S/C15H16O4S/c1-11(2)19-13-5-9-15(10-6-13)20(17,18)14-7-3-12(16)4-8-14/h3-11,16H,1-2H3
SMIL CC(C)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
IUPAC navn 4-(4-propan-2-yloxyphenyl)sulfonylphenol
Molekylvægt (g/mol) 292.35
Mængde 50 mg
Formel vægt 292.0769 g/mol