Få mere at vide
Bisphenol F Monosulfate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol F Monosulfate Sodium Salt |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O5S.Na/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(8-4-11)18-19(15,16)17;/h1-8,14H,9H2,(H,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 302.0225 |