Få mere at vide
Bisphenol F Diglycidyl Ether, TRC
Artikelnummer. 30329130
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30329130 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30329130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB519688500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bis(4-glycidyloxyphenyl)methane
CAS 2095-03-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19 H20 O4
Mængde 500 mg
Synonym BFDGE, Methane, bis[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]- (7CI,8CI), 2,2'-[Methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane], 4,4'-Methylenebisphenol diglycidyl ether, 4,4'-Methylenediphenol diglycidyl ether, Bis(4-(oxiran-2-ymethoxy)phenyl)methane, Bis(4-glycidyloxyphenyl)methane, Bis(4-hydroxyphenyl)methane diglycidyl ether, Bis(p-hydroxyphenyl)methane diglycidyl ether, Bisphenol F diglycidyl ether, p,p-BFDGE, para-para-BFDGE
InChI formel InChI=1S/C19H20O4/c1-5-16(20-10-18-12-22-18)6-2-14(1)9-15-3-7-17(8-4-15)21-11-19-13-23-19/h1-8,18-19H,9-13H2
SMIL C(Oc1ccc(Cc2ccc(OCC3CO3)cc2)cc1)C4CO4
IUPAC navn 2-[[4-[[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methyl]phenoxy]methyl]oxirane
Molekylvægt (g/mol) 312.36
Formel vægt 312.1362
Procent renhed >95