missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bisphenol F Diglycidyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-glycidyloxyphenyl)methane |
| CAS | 2095-03-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H20 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | BFDGE, Methane, bis[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]- (7CI,8CI), 2,2'-[Methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane], 4,4'-Methylenebisphenol diglycidyl ether, 4,4'-Methylenediphenol diglycidyl ether, Bis(4-(oxiran-2-ymethoxy)phenyl)methane, Bis(4-glycidyloxyphenyl)methane, Bis(4-hydroxyphenyl)methane diglycidyl ether, Bis(p-hydroxyphenyl)methane diglycidyl ether, Bisphenol F diglycidyl ether, p,p-BFDGE, para-para-BFDGE |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20O4/c1-5-16(20-10-18-12-22-18)6-2-14(1)9-15-3-7-17(8-4-15)21-11-19-13-23-19/h1-8,18-19H,9-13H2 |
| SMIL | C(Oc1ccc(Cc2ccc(OCC3CO3)cc2)cc1)C4CO4 |
| IUPAC navn | 2-[[4-[[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methyl]phenoxy]methyl]oxirane |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.36 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?