Få mere at vide
Bisphenol F-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol F-d10 |
| CAS | 1794786-93-8 |
| Molekylær formel | C13 2H10 H2 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-[dideuterio-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol, 4-[(4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)methyl-d2]phenol-2,3,5,6-d4, 4,4'-Methylenediphenol-alpha,alpha',2,2',3,3',5,5',6,6'-D10, 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)methane-d2, Bisphenol F D10 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8,14-15H,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D2 |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C([2H])([2H])c2c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c2[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-[dideuterio-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.29 |
| Formel vægt | 210.1465 |