Få mere at vide
Bisphenol F acetate propionate, epoxy curative, EC-298
Artikelnummer. 15437295
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437295 25 g 25g
15447295 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437295 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046724.14
Request Bulk or Custom Format
Velegnet til brug i epoxy/(meth)acrylat hybrid termohærdende sammensætninger
Bisphenol F acetat propionat hæmmer ikke fri radikal hærdning, termohærdende klæbemidler, brugt som helbredende middel til epoxy/(meth) acrylat hybrider, hybrid epoxy/fri radikal termohærder. Bisphenol F bruges til at fremstille epoxyharpikser og belægninger til forskellige anvendelser, såsom lakker, lakker, liners, klæbemidler, plastik, vandrør, tandforseglingsmidler og fødevareemballage.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1071466-53-9
Molekylær formel C18H18O4
Molekylvægt (g/mol) 298.338
MDL nummer MFCD22380705
InChI nøgle JARUUDOWTQBKKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-acetyloxy phenyl methyl phenyl propanoate, bisphenol f acetate propionate, epoxy curative, ec-298
PubChem CID 59317436
IUPAC navn [4-[(4-acetyloxyphenyl)methyl]phenyl]propanoat
SMIL CCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol F acetate propionate
Farve Gul
Navn note Epoxy curative, EC-298
Fysisk form Bleg gul væske
Tæthed 1.13
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,ether,chloroform,alkali; slightly soluble in DMSO; insoluble in carbon disulfide.
Mængde 25 g
Formel vægt 298.34
Flammepunkt 150°C (302°F)