Få mere at vide
Bisphenol CZ, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311320
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30311320 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30311320 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10655695
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol CZ
CAS 2362-14-3
Analyt- eller komponentnavne Bisphenol CZ
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C20 H24 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 4,4'-Cyclohexylidenebis[2-methylphenol] (ACI), o-Cresol, 4,4'-cyclohexylidenedi- (6CI, 7CI, 8CI), 1,1-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)cyclohexane, 1,1-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)cyclohexane, 4,4'-Cyclohexane-1,1-diylbis[2-methylphenol], 4,4'-Cyclohexylidenedi-o-cresol, Bis-OC-Z, Bisphenol CZ
InChI formel InChI=1S/C20H24O2/c1-14-12-16(6-8-18(14)21)20(10-4-3-5-11-20)17-7-9-19(22)15(2)13-17/h6-9,12-13,21-22H,3-5,10-11H2,1-2H3
SMIL Cc1cc(ccc1O)C2(CCCCC2)c3ccc(O)c(C)c3
IUPAC navn 4-[1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)cyclohexyl]-2-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 296.403
Mængde 100 mg
Formel vægt 296.178 g/mol