Få mere at vide
Bisphenol CZ, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol CZ |
| CAS | 2362-14-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bisphenol CZ |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C20 H24 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 4,4'-Cyclohexylidenebis[2-methylphenol] (ACI), o-Cresol, 4,4'-cyclohexylidenedi- (6CI, 7CI, 8CI), 1,1-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)cyclohexane, 1,1-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)cyclohexane, 4,4'-Cyclohexane-1,1-diylbis[2-methylphenol], 4,4'-Cyclohexylidenedi-o-cresol, Bis-OC-Z, Bisphenol CZ |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O2/c1-14-12-16(6-8-18(14)21)20(10-4-3-5-11-20)17-7-9-19(22)15(2)13-17/h6-9,12-13,21-22H,3-5,10-11H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cc(ccc1O)C2(CCCCC2)c3ccc(O)c(C)c3 |
| IUPAC navn | 4-[1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)cyclohexyl]-2-methylphenol |
| Vis mere |