Få mere at vide
Bisphenol AP, TRC
Artikelnummer. 30132435
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132435 25 g
30133704 10 g
30010155 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132435 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB51948525G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1571-75-1
Molekylær formel C20 H18 O2
Molekylvægt (g/mol) 290.36
Synonym Phenol, 4,4'-(α-methylbenzylidene)di- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(1-Phenylethylidene)bis[phenol], 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-1-phenylethane, 1-Phenyl-1,1-bis(4-hydroxyphenyl)ethane, 4,4'-(1-Phenylethylidene)diphenol, 4,4'-(α-Methylbenzylidene)diphenol, Bis(4-hydroxyphenyl)methylphenylmethane, Bisp-Ap, Bisphenol ACP, Bisphenol AP, NK-AP, α,α-Bis(4-hydroxyphenyl)ethylbenzene
IUPAC navn 4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-phenylethyl]phenol
SMIL CC(c1ccccc1)(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol AP
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C20H18O2/c1-20(15-5-3-2-4-6-15,16-7-11-18(21)12-8-16)17-9-13-19(22)14-10-17/h2-14,21-22H,1H3
Formel vægt 290.1307