Få mere at vide
Bisphenol A Monobenzyl Ether (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol A Monobenzyl Ether |
| CAS | 42781-88-4 |
| Molekylær formel | C22H22O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[1-Methyl-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22O2/c1-22(2,18-8-12-20(23)13-9-18)19-10-14-21(15-11-19)24-16-17-6-4-3-5-7-17/h3-15,23H,16H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(C1=CC=C(C=C1)O)C2=CC=C(C=C2)OCC3=CC=CC=C3 |
| IUPAC navn | 4-[2-(4-phenylmethoxyphenyl)propan-2-yl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.41 |
| Formel vægt | 318.162 |