missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bisphenol A Monobenzyl Ether (>85%), TRC

Artikelnummer. 30340372
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340372 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340372 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB51953525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bisphenol A Monobenzyl Ether
CAS 42781-88-4
Molekylær formel C22H22O2
Mængde 25 mg
Synonym 4-[1-Methyl-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]phenol
InChI formel InChI=1S/C22H22O2/c1-22(2,18-8-12-20(23)13-9-18)19-10-14-21(15-11-19)24-16-17-6-4-3-5-7-17/h3-15,23H,16H2,1-2H3
SMIL CC(C)(C1=CC=C(C=C1)O)C2=CC=C(C=C2)OCC3=CC=CC=C3
IUPAC navn 4-[2-(4-phenylmethoxyphenyl)propan-2-yl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 318.41
Formel vægt 318.162
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.