Få mere at vide
Bisphenol A diallyl ether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327906
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30327906 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30327906 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10655615
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol A Diallyl Ether
CAS 3739-67-1
Analyt- eller komponentnavne Bisphenol A Diallyl Ether
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C21 H24 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 1,1'-(1-Methylethylidene)bis[4-(2-propen-1-yloxy)benzene] (ACI), Benzene, 1,1'-(1-methylethylidene)bis[4-(2-propenyloxy)- (9CI), Propane, 2,2-bis[p-(allyloxy)phenyl]- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Prop-2-enoxy-4-[2-(4-prop-2-enoxyphenyl)propan-2-yl]benzene, 2,2-Bis(4-allyloxyphenyl)propane, 4,4'-Isopropylidenebis[(allyloxy)benzene], 4,4'-Isopropylidenediphenol diallyl ether, 912A, B 303589
InChI formel InChI=1S/C21H24O2/c1-5-15-22-19-11-7-17(8-12-19)21(3,4)18-9-13-20(14-10-18)23-16-6-2/h5-14H,1-2,15-16H2,3-4H3
SMIL CC(C)(c1ccc(OCC=C)cc1)c2ccc(OCC=C)cc2
IUPAC navn 1-prop-2-enoxy-4-[2-(4-prop-2-enoxyphenyl)propan-2-yl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 308.4141
Mængde 100 mg
Formel vægt 308.1776 g/mol