missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bisphenol A-d6 Diglycidyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol A-d6 Diglycidyl Ether |
| CAS | 1346600-09-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21H18D6O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-[[4-[1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]methyl]oxirane, 2,2'-[[1-(Methyl-d3)ethylidene-2,2,2-d3]bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis-oxirane, Bisphenol A Diglycidyl Ether (dimethyl-D6), 2,2-Bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane-1,1,1,3,3,3-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24O4/c1-21(2,15-3-7-17(8-4-15)22-11-19-13-24-19)16-5-9-18(10-6-16)23-12-20-14-25-20/h3-10,19-20H,11-14H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(c1ccc(OCC2CO2)cc1)(c3ccc(OCC4CO4)cc3)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-[[4-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]methyl]oxirane |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.45 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?