Få mere at vide
Bisphenol A-d6 Beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol A beta-D-Monoglucuronide dimethyl-d6 |
| CAS | 1610029-53-2 |
| Molekylær formel | C21 2H6 H18 O8 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranosiduronic acid, 4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]phenyl, 4-[1-(4-Hydroxyphenyl)-1-(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid, Bisphenol A β-D-Glucuronide (dimethyl-D6), Bisphenol A β-D-Monoglucuronide (dimethyl-D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24O8/c1-21(2,11-3-7-13(22)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)28-20-17(25)15(23)16(24)18(29-20)19(26)27/h3-10,15-18,20,22-25H,1-2H3,(H,26,27)/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(c1ccc(O)cc1)(c2ccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)cc2)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenoxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 410.45 |
| Formel vægt | 410.1848 |