Få mere at vide
Bisphenol A Bissulfate Diammonium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol A Bissulfate Diammonium Salt |
| CAS | 857283-05-7 |
| Molekylær formel | C15H22N2O8S2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O8S2.2H3N/c1-15(2,11-3-7-13(8-4-11)22-24(16,17)18)12-5-9-14(10-6-12)23-25(19,20)21;;/h3-10H,1-2H3,(H,16,17,18)(H,19,20,21);2*1H3 |
| SMIL | [NH4+].[NH4+].CC(C)(c1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1)c2ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc2 |
| IUPAC navn | diazanium;[4-[2-(4-sulfonatooxyphenyl)propan-2-yl]phenyl] sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.47 |