Få mere at vide
Bisphenol A bis(4-aminophenyl) ether, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30324411
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 mg
Product Code. Mængde
30324411 10 mg
1 options
Product Code. 30324411 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREC10655525
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bisphenol A Bis(4-aminophenyl) Ether
CAS 13080-86-9
Analyt- eller komponentnavne Bisphenol A Bis(4-aminophenyl) Ether
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C27 H26 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 4,4'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[benzenamine] (ACI), Aniline, 4,4'-[isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)]di- (7CI, 8CI), 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[p-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenyl-1,1'-diyldioxy)dianiline, 4,4'-[Isopropylidenebis(1,4-phenylene)dioxy]dianiline, 4,4'-Propane-2,2-diylbis(4,1-phenyleneoxy)dianiline, 4-[4-[2-[4-(4-Aminophenoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]benzenamine, [4-(4-[1-[4-(4-Aminophenoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy)phenyl]amine, BAPP, Bisphenol A bis(4-aminophenyl) ether
InChI formel InChI=1S/C27H26N2O2/c1-27(2,19-3-11-23(12-4-19)30-25-15-7-21(28)8-16-25)20-5-13-24(14-6-20)31-26-17-9-22(29)10-18-26/h3-18H,28-29H2,1-2H3
SMIL CC(C)(c1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1)c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3
IUPAC navn 4-[4-[2-[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]anilin.
Molekylvægt (g/mol) 410.507
Mængde 10 mg
Formel vægt 410,199 g/mol