missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bisphenol A bis(3-chloro-2-hydroxypropyl) Ether, TRC

Artikelnummer. 30346338
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346338 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346338 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5196651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bisphenol A Bis(3-chloro-2-hydroxypropyl) Ether
CAS 4809-35-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C21 H26 Cl2 O4
Mængde 1 g
Synonym BADGE.2HCl, 2-Propanol, 1,1'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[3-chloro-, 2-Propanol, 1,1'-[isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)]bis[3-chloro- (7CI,8CI), 2,2-Bis[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]propane, Bisphenol A bis(3-chloro-2-hydroxypropyl) ether
InChI formel InChI=1S/C21H26Cl2O4/c1-21(2,15-3-7-19(8-4-15)26-13-17(24)11-22)16-5-9-20(10-6-16)27-14-18(25)12-23/h3-10,17-18,24-25H,11-14H2,1-2H3
SMIL CC(C)(c1ccc(OCC(O)CCl)cc1)c2ccc(OCC(O)CCl)cc2
IUPAC navn 1-chloro-3-[4-[2-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 413.33
Formel vægt 412.1208
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.