missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bisphenol A Bis(2,3-dihydroxypropyl) Ether (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol A bis(2,3-dihydroxypropyl) Ether |
| CAS | 5581-32-8 |
| Molekylær formel | C21H28O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | BADGE.2H2O, 1,2-Propanediol, 3,3'-[isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)]di- (6CI,7CI,8CI), 3,3'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[1,2-propanediol], 2,2-Bis[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]propane, BADGETOL, Bisphenol A bis(2,3-dihydroxypropyl) ether |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O6/c1-21(2,15-3-7-19(8-4-15)26-13-17(24)11-22)16-5-9-20(10-6-16)27-14-18(25)12-23/h3-10,17-18,22-25H,11-14H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(c1ccc(OCC(O)CO)cc1)c2ccc(OCC(O)CO)cc2 |
| IUPAC navn | 3-[4-[2-[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]propane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.44 |
| Formel vægt | 376.1886 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?