Få mere at vide
Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) glycidyl ether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312336
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30312336 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30312336 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10655540
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol A (3-Chloro-2-hydroxypropyl) Glycidyl Ether
CAS 13836-48-1
Analyt- eller komponentnavne Bisphenol A (3-Chloro-2-hydroxypropyl) Glycidyl Ether
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C21 H25 Cl O4
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 1-Chloro-3-[4-[1-methyl-1-[4-(2-oxiranylmethoxy)phenyl]ethyl]phenoxy]-2-propanol, BADGE.HCl
InChI formel InChI=1S/C21H25ClO4/c1-21(2,15-3-7-18(8-4-15)24-12-17(23)11-22)16-5-9-19(10-6-16)25-13-20-14-26-20/h3-10,17,20,23H,11-14H2,1-2H3
SMIL CC(C)(c1ccc(OCC(O)CCl)cc1)c2ccc(OCC3CO3)cc2
IUPAC navn 1-chloro-3-[4-[2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 376.874
Mængde 10 mg
Formel vægt 376.144 g/mol