Få mere at vide
Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) glycidyl ether, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol A (3-Chloro-2-hydroxypropyl) Glycidyl Ether |
| CAS | 13836-48-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bisphenol A (3-Chloro-2-hydroxypropyl) Glycidyl Ether |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C21 H25 Cl O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1-Chloro-3-[4-[1-methyl-1-[4-(2-oxiranylmethoxy)phenyl]ethyl]phenoxy]-2-propanol, BADGE.HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClO4/c1-21(2,15-3-7-18(8-4-15)24-12-17(23)11-22)16-5-9-19(10-6-16)25-13-20-14-26-20/h3-10,17,20,23H,11-14H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(c1ccc(OCC(O)CCl)cc1)c2ccc(OCC3CO3)cc2 |
| IUPAC navn | 1-chloro-3-[4-[2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]propan-2-ol |
| Vis mere |