Få mere at vide
Bisphenol A-3,3',5,5'-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol A-3,3',5,5'-d4 |
| CAS | 347841-41-2 |
| Molekylær formel | C15 D4 H12 O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Phen-2,6-d2-ol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis- (9CI), Bisphenol A-3,3',5,5'-d4, Bisphenol A-3,3',5,5'-D4, 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphen-2,6-d2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i7D,8D,9D,10D |
| SMIL | [2H]c1cc(cc([2H])c1O)C(C)(C)c2cc([2H])c(O)c([2H])c2 |
| IUPAC navn | 2,6-dideuterio-4-[2-(3,5-dideuterio-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.311 |
| Formel vægt | 232.1401 |