missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bisphenol A (2,3-dihydroxypropyl) Glycidyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol A (2,3-dihydroxypropyl)glycidyl ether |
| CAS | 76002-91-0 |
| Molekylær formel | C21 H26 O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | BADGE.H2O, 1,2-Propanediol, 3-[4-[1-methyl-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]ethyl]phenoxy]- (9CI), 3-[4-[1-Methyl-1-[4-(2-oxiranylmethoxy)phenyl]ethyl]phenoxy]-1,2-propanediol, 2-[4-(2,3-Dihydroxypropoxy)phenyl]-2-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O5/c1-21(2,15-3-7-18(8-4-15)24-12-17(23)11-22)16-5-9-19(10-6-16)25-13-20-14-26-20/h3-10,17,20,22-23H,11-14H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(c1ccc(OCC(O)CO)cc1)c2ccc(OCC3CO3)cc2 |
| IUPAC navn | 3-[4-[2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]propane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.4281 |
| Formel vægt | 358.178 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?