Få mere at vide
Bisphenol A-2,2',6,6'-d4, TRC
Artikelnummer. 30335159
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30335159 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30335159 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB51950710MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol A-2,2',6,6'-d4
CAS 102438-62-0
Molekylær formel C15 D4 H12 O2
Mængde 10 mg
Synonym Phen-3,5-d2-ol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis- (9CI), Bisphenol A-2,2',6,6'-d4, Bisphenol A-2,2',6,6'-D4, 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphen-3,5-d2-ol
InChI formel InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
SMIL [2H]c1cc(O)cc([2H])c1C(C)(C)c2c([2H])cc(O)cc2[2H]
IUPAC navn 3,5-dideuterio-4-[2-(2,6-dideuterio-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 232.311
Formel vægt 232.1401