Få mere at vide
Bisphenol A-2,2',6,6'-d4, TRC
Artikelnummer. 30330438
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
30330438 2 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30330438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5195072MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bisphenol A-2,2',6,6'-d4
CAS 102438-62-0
Molekylær formel C15 D4 H12 O2
Mængde 2 mg
Synonym Phen-3,5-d2-ol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis- (9CI), Bisphenol A-2,2',6,6'-d4, Bisphenol A-2,2',6,6'-D4, 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphen-3,5-d2-ol
InChI formel InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
SMIL [2H]c1cc(O)cc([2H])c1C(C)(C)c2c([2H])cc(O)cc2[2H]
IUPAC navn 3,5-dideuterio-4-[2-(2,6-dideuterio-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 232.311
Formel vægt 232.1401