Få mere at vide
Bisphenol A-13C12 Beta-D-Glucuronide, TRC
Artikelnummer. 30134018
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134018 10 mg
30008336 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134018 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB51951310MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313730-08-3
Molekylær formel 13C12 C9 H24 O8
Molekylvægt (g/mol) 416.32
Synonym 4-[1-(4-Hydroxyphenyl-13C6)-1-methylethyl]phenyl-13C6 beta-D-glucopyranosiduronic acid, Bisphenol A beta-D-Glucuronide (diphenylen-13C12), Bisphenol A beta-D-Monoglucuronide (diphenylen-13C12)
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-[2-(4-hydroxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)propan-2-yl](1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl]oxyoxane-2-carboxylic acid
SMIL CC(C)([13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13c](O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)[13cH][13cH]2
Spécification
Kemisk navn eller materiale Bisphenol A-13C12 beta-D-Glucuronide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H24O8/c1-21(2,11-3-7-13(22)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)28-20-17(25)15(23)16(24)18(29-20)19(26)27/h3-10,15-18,20,22-25H,1-2H3,(H,26,27)/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
Formel vægt 416.1874
Procent renhed >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.