Få mere at vide
Bisoprolol, Mikromol™
Artikelnummer. 17983626
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17983626 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17983626 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0460.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bisoprolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisoprolol
CAS 66722-44-9
Analyt- eller komponentnavne Bisoprolol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H31 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Bisoprolol
InChI formel InChI=1S/C18H31NO4/c1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4/h5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3
SMIL CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1
IUPAC navn 1-(propan-2-ylamino)-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 325.44
Mængde 100 mg
Formel vægt 325.2253 g/mol