Få mere at vide
Bisoprolol, Mikromol™
Beskrivelse
Bisoprolol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisoprolol |
| CAS | 66722-44-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bisoprolol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H31 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Bisoprolol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H31NO4/c1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4/h5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(propan-2-ylamino)-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Vis mere |