Få mere at vide
Bisoprolol Fumarat EP Urenhed S, Mikromol™
Beskrivelse
Bisoprolol Fumarat EP Urenhed S, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 123-08-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Hydroxybenzaldehyde |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H6 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Hydroxybenzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. S (EP), Bisoprolol Imp. S (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity S, Bisoprolol Impurity S, p-Hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, para-Hydroxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Oc1ccc(C=O)cc1 |
| Vis mere |