Få mere at vide
Bisoprolol Fumarate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30459175
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459175 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459175 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0460.0801
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Bisoprolol Fumarate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisoprolol fumarate
CAS 104344-23-2
Analyt- eller komponentnavne Bisoprolol fumarate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C18 H31 N O4 . C4 H4 O4
Koncentration 1 mg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bisoprolol Fumarate, Bisoprolol hemifumarate
InChI formel InChI=1 S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20 H,9-13H2,1-4H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
SMIL CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-but-2-enedioic acid;1-(propan-2-ylamino)-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 766.9582
Mængde 1 ml
Formel vægt 766.4616 g/mol