Få mere at vide
Bisoprolol Fumarate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Beskrivelse
Bisoprolol Fumarate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisoprolol fumarate |
| CAS | 104344-23-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bisoprolol fumarate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | 2 C18 H31 N O4 . C4 H4 O4 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Bisoprolol Fumarate, Bisoprolol hemifumarate |
| InChI formel | InChI=1 S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20 H,9-13H2,1-4H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+ |
| SMIL | CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Vis mere |