Få mere at vide
Bisoctrizole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418496
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16418496 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16418496 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0897
MedChemExpress Bisoctrizole is a broad-spectrum ultraviolet radiation absorber, absorbing UVB as well as UVA rays; also reflects and scatters UV.
Bisoctrizole is a broad-spectrum ultraviolet radiation absorber, absorbing UVB as well as UVA rays
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisoctrizole
CAS 103597-45-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C41H50N6O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Acetone : 1 mg/mL (1.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.52 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C(N2N=C3C(C=CC=C3)=N2)C=C(C(C)(C)CC(C)(C)C)C=C1CC4=CC(C(C)(C)CC(C)(C)C)=CC(N5N=C6C(C=CC=C6)=N5)=C4O
Molekylvægt (g/mol) 658.87
Formel vægt 658.87
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid