Få mere at vide
Bisnortilidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisnortilidine |
| CAS | 53948-51-9 |
| Molekylær formel | C15H19NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (1R,2S)-rel-2-Amino-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, trans-(+/-)-2-Amino-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO2/c1-2-18-14(17)15(11-7-6-10-13(15)16)12-8-4-3-5-9-12/h3-6,8-10,13H,2,7,11,16H2,1H3/t13-,15+/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@]1(CCC=C[C@@H]1N)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC navn | ethyl (1R,2S)-2-amino-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.32 |
| Formel vægt | 245.1416 |