Få mere at vide
Vismutvanadiumoxid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050656
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11333618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039220.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14059-33-7 | BiO4V | 323.918 g/mol
Bismuth vanadiumoxid bruges som pigment på grund af dets skjuleevne. Det finder også anvendelse i maling, belægninger, plastik og gummiprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14059-33-7
Molekylær formel BiO4V
Molekylvægt (g/mol) 323.918
MDL nummer MFCD00064836
InChI nøgle YNOWMDYNXXVJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bismuth vanadate
PubChem CID 20243764
IUPAC navn bismuth;trioxido(oxo)vanadium
SMIL [O-][V](=O)([O-])[O-].[Bi+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth vanadium oxide
Farve Red to Yellow
Fysisk form Powder
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN3285
Opløselighedsinformation Soluble in acids; Insoluble in water.
Formel vægt 323
Procent renhed 99.9%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth vanadium oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i