Få mere at vide
Bismut-vanadiumoxid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11343618
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343618 100 g 100g
11333618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11343618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039220.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14059-33-7 | BiO4V | 323,918 g/mol
Bismuth vanadiumoxid bruges som pigment på grund af dets skjuleevne. Det finder også anvendelse i maling, belægninger, plastik og gummiprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14059-33-7
Molekylær formel BiO4V
Molekylvægt (g/mol) 323.918
MDL nummer MFCD00064836
InChI nøgle YNOWMDYNXXVJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bismuth vanadate
PubChem CID 20243764
IUPAC navn bismuth;trioxido(oxo)vanadium
SMIL [O-][V](=O)([O-])[O-].[Bi+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth vanadium oxide
Farve Rød til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3285
Opløselighedsinformation Opløselig i syrer; Uopløselig i vand.
Formel vægt 323
Procent renhed 99.9%