Få mere at vide
Bismuth tungsten oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-7051724
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11354817
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041854.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13595-87-4 | Bi2O12W3 | 1161.469 g/mol
Fungerer som en fotokatalysator drevet af synligt lys.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13595-87-4
Molekylær formel Bi2O12W3
Molekylvægt (g/mol) 1161.469
MDL nummer MFCD00046190
InChI nøgle DWNBMQNJXHTBPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth tungstate, bismuth tungsten oxide, 2bi.3wo4, dibismuth 3+ ion tritungstate, dibismuth;dioxido dioxo tungsten, dibismuth 3+ tritungstate, bismuth tungsten oxide, powder,-200 mesh trace metals basis
PubChem CID 22234745
IUPAC navn dibismut; dioxido(dioxo)wolfram
SMIL [O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth tungsten oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 1161.48
Procent renhed 99.9%