Få mere at vide
Bismuth tungsten oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11354817
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354817 25 g 25g
11364817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041854.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13595-87-4 | Bi2O12W3 | 1161.469 g/mol
Fungerer som en fotokatalysator drevet af synligt lys.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13595-87-4
Molekylær formel Bi2O12W3
Molekylvægt (g/mol) 1161.469
MDL nummer MFCD00046190
InChI nøgle DWNBMQNJXHTBPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth tungstate, bismuth tungsten oxide, 2bi.3wo4, dibismuth 3+ ion tritungstate, dibismuth;dioxido dioxo tungsten, dibismuth 3+ tritungstate, bismuth tungsten oxide, powder,-200 mesh trace metals basis
PubChem CID 22234745
IUPAC navn dibismut; dioxido(dioxo)wolfram
SMIL [O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth tungsten oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 1161.48
Procent renhed 99.9%