missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bismuth Tripotassium Dicitrate (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth Tripotassium Dicitrate |
| CAS | 57644-54-9 |
| Molekylær formel | C12H10BiK3O14 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Bicit HP, Bismuth Subcitrate, Bismuth Tripotassium Dicitrate, CBS, Colloidal Bismuth Subcitrate, De-Nol, De-Noltab, Duosol, Duosol (ulcer treatment), Gastrodenol, Q-Ulcer, Tripotassium Dicitratobismuthate, Trymo, Ulcerone |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H8O7.Bi.3K/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;/q;;+3;3*+1/p-6 |
| SMIL | [K+].[K+].[K+].[Bi+3].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | bismuth;tripotassium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 704.47 |
| Formel vægt | 703.8786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?