Få mere at vide
Bismuth titanium oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11398808
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398808 50 g 50g
11308818 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041669.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12233-34-0 | Bi2O11Ti4 | 785.418 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12233-34-0
Molekylær formel Bi2O11Ti4
Molekylvægt (g/mol) 785.418
MDL nummer MFCD01310393
InChI nøgle TZQKEPWGUIJJIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraoxo-2,4,6,8,10-pentaoxa-1,11-dibisma-3,5,7,9-tetratitanaundecane-1,11-dione
PubChem CID 56846076
IUPAC navn oxo-oxobismuthanyloxy-[oxo-[oxo-(oxo(oxobismuthanyloxy)titanio)oxytitanio]oxytitanio]oxytitanium
SMIL O=[Ti](O[Ti](=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth titanium oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 785.42
Procent renhed 99.9%