Få mere at vide
Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11300058
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11300058 25 mL 25ml
11310058 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042840.AC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 338391-61-0
Molekylær formel C21H49BiO7Ti
MDL nummer MFCD01865878
Synonym bismuthane titanium, bismuth-titanium 1/1, bismuth, compd. with titanium 1:1, bismuth titanium isopropoxide w/v in isopropanol, bismuth titanium isopropoxide w/v in isopropanol, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth titanium isopropoxide
Farve Yellow
Emballage ChemSeal™ bottles
Lineær formel BiTi[OCH(CH3)2]7
Mængde 25 mL
FN nummer UN1219
Følsomhed Moisture Sensitive
Formel vægt 670.48
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bismuth titanium isopropoxide