Få mere at vide
Bismuth Tin eutectic lump, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049016
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11381819
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012480.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth Tin eutectic lump
Smeltepunkt 138°C
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Bi:Sn; 58:42 wt%
Mængde 25 g
Form Lump
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00143771
Procent renhed 99.95%