Få mere at vide
Bismuthsubsalicylat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Til at give perleagtig overflade til cellulosebaserede, polystyren- og phenolformaldehydharpikser. Typisk tap-bulkdensitet 0,43g/cm^3Bismuthsubsalicylat bruges til at behandle midlertidige gener i maven og mave-tarmkanalen, såsom diarré, fordøjelsesbesvær, halsbrand og kvalme. Det virker også som et antacida. Det praktiseres for at mindske antallet af afføringer og for at gøre afføringen fastere. Det bruges også til at reducere betændelse i tarmen. Det bruges yderligere i vækstmedier til selektiv isolering af mikroorganismer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth subsalicylate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 96% |
| Opløselighedsinformation | Practically insoluble in water,alcoholSoluble in acid and alkali. Insoluble in cold water,ethanol,diethyl ether and n-octanol. |
| Formel vægt | 362.09 |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | White powder |
Safety and Handling
- Bismuth subsalicylate
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i