Få mere at vide
Bismut-subsalicylat, 96%
Beskrivelse
Til at give perleagtig overflade til cellulosebaserede, polystyren- og phenolformaldehydharpikser. Typisk tap-bulkdensitet 0,43g/cm^3Bismuthsubsalicylat bruges til at behandle midlertidige gener i maven og mave-tarmkanalen, såsom diarré, fordøjelsesbesvær, halsbrand og kvalme. Det virker også som et antacida. Det praktiseres for at mindske antallet af afføringer og for at gøre afføringen fastere. Det bruges også til at reducere betændelse i tarmen. Det bruges yderligere i vækstmedier til selektiv isolering af mikroorganismer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth subsalicylate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Analyseprocentområde | 96% |
| Opløselighedsinformation | Praktisk talt uopløselig i vand, alkoholopløselig i syre og alkali. Uopløseligt i koldt vand, ethanol, diethylether og n-oktanol. |
| Formel vægt | 362.09 |