Få mere at vide
Bismuthsubsalicylat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383978
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383978 250 g 250g
11393978 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040395.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14882-18-9 | C7H6BiO4 | 363.101 g/mol
Til at give perleagtig overflade til cellulosebaserede, polystyren- og phenolformaldehydharpikser. Typisk tap-bulkdensitet 0,43g/cm^3Bismuthsubsalicylat bruges til at behandle midlertidige gener i maven og mave-tarmkanalen, såsom diarré, fordøjelsesbesvær, halsbrand og kvalme. Det virker også som et antacida. Det praktiseres for at mindske antallet af afføringer og for at gøre afføringen fastere. Det bruges også til at reducere betændelse i tarmen. Det bruges yderligere i vækstmedier til selektiv isolering af mikroorganismer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14882-18-9
Molekylær formel C7H6BiO4
Molekylvægt (g/mol) 363.101
MDL nummer MFCD00085368
InChI nøgle QBWLKDFBINPHFT-UHFFFAOYSA-L
Synonym bismuth subsalicylate, bismuth oxysalicylate, wismutsubsalicylat, bismuth oxide salicylate, stabisol, vismut, bismuthi subsalicylas, spiromak forte, pepto-bismol, bismutum subsalicylicum
PubChem CID 16682734
IUPAC navn 1,3,2$1^{2}-benzodioxabismin-4-on;hydrat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)O[Bi]O2.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth subsalicylate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 96%
Opløselighedsinformation Practically insoluble in water,alcoholSoluble in acid and alkali. Insoluble in cold water,ethanol,diethyl ether and n-octanol.
Formel vægt 362.09
Lugt Odorless
Udseende White powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth subsalicylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i