Få mere at vide
Bismuth Subnitrate EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12990364 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12990364 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 12990364 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 031 500
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth subnitrate solution.
Emballage Ampul
CAS 28434-01-7
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1011502
Molekylær formel C22H26O3
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle VEMKTZHHVJILDY-UXHICEINSA-N
SMIL CC(=CC1C(C1(C)C)C(=O)OCC2=COC(=C2)CC3=CC=CC=C3)C
IUPAC navn (5-benzylfuran-3-yl)methyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 338.447
PubChem CID 162381
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:39280
Grad Eu. Ph.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth subnitrate solution. European Pharmacopoeia Ref: 1011502
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid