Få mere at vide
Bismuth subgallate hydrate
Artikelnummer. 11401227
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401227 100 g 100g
11411227 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11401227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24187.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 342406-26-2 | C7H5BiO6 | 394.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 342406-26-2
Molekylær formel C7H5BiO6
Molekylvægt (g/mol) 394.09
MDL nummer MFCD00044980
InChI nøgle JAONZGLTYYUPCT-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth subgallate, wismutgallathydroxid, dermatol, bismuth gallate, dermatol puder, bismuth subgallas, bismutum subgallicum, basic bismuth gallate, gallic acid bismuth basic salt, wismutgallat, basisches
PubChem CID 16682999
IUPAC navn 4-hydroxy-1,3,2$l^{2}-benzodioxabismol-6-carboxylsyre;hydrat
SMIL O[Bi]1OC2=C(O1)C(O)=CC(=C2)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth subgallate hydrate
Mængde 100 g
Formel vægt 394.10 (Anhydrous)