Få mere at vide
Vismutstang, 12,7 mm (0,5 tommer) dia, 99,999+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth rod |
| Navn note | 12.7mm (0.5 in.) dia. |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈12.5g/cm |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | ≥99.999% |