Få mere at vide
Vismutstang, 12,7 mm (0,5 tommer) dia, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048263
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11336687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000915.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-69-9
Molekylær formel Bi
Molekylvægt (g/mol) 208.98
MDL nummer MFCD00134033
InChI nøgle JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC navn vismut
SMIL [Bi]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth rod
Navn note 12.7mm (0.5 in.) dia.
Mængde 250 g
Lugt Odorless
Vægt ≈12.5g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%