Få mere at vide
Bismuthpulver, -100 mesh, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361158
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361158 2 kg 2kg
11341158 100 g 100g
11351158 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11361158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010110.A3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-69-9
Molekylær formel Bi
Molekylvægt (g/mol) 208.98
MDL nummer MFCD00134033
InChI nøgle JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC navn vismut
SMIL [Bi]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth powder
Mængde 2 kg
Maskestørrelse −100 Mesh
Lugt Lugtfri
Vægt Tilsyneladende densitet: 3,8 g/cm3 til 4,6 g/cm3
Form Pulver
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.5%