Få mere at vide
Bismuth Potassium Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth Potassium Iodide |
| CAS | 41944-01-8 |
| Molekylær formel | BiI7K4 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/Bi.7HI.4K/h;7*1H;;;;/q+3;;;;;;;;4*+1/p-7 |
| SMIL | [K+].[K+].[K+].[K+].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[Bi+3] |
| IUPAC navn | bismuth;tetrapotassium;heptaiodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 1253.7 |
| Formel vægt | 1253.1665 |