Få mere at vide
Vismutstykker, 10 cm (3,9 tommer)& ned, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11306618
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
5kg
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11306618
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 012208.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-69-9
Molekylær formel Bi
Molekylvægt (g/mol) 208.98
MDL nummer MFCD00134033
InChI nøgle JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC navn vismut
SMIL [Bi]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bismuth
Farve Grå
Udseende Gray needles
Mængde 1 kg
Lugt Odorless
Damptryk 1 hPa (1mm Hg)
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Form Pieces