Få mere at vide
Bismutnitrat pentahydrat, TRC
Artikelnummer. 30337478
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30337478 1 g
1 options
Artikelnummer. 30337478 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4973001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth Nitrate Pentahydrate
CAS 10035-06-0
Mængde 1 g
Molekylær formel BiH13N3O14
Synonym Bismuth(3+) Salt Nitric Acid Hydrate (3:1:5), Bismuth(3+) Salt Nitric Acid Pentahydrate (3:1:5), Bismuth Trinitrate Pentahydrate, Bismuth(III) Nitrate Pentahydrate, Granions de Bismuth
InChI formel InChI=1S/Bi.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
SMIL O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC navn bismut; trinitrat; pentahydrat
Molekylvægt (g/mol) 488.1
Formel vægt 484.9967