Få mere at vide
Bismuth Nitrate Pentahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10714561 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
100g
Artikelnummer.
10714561 100g
1 options
Artikelnummer. 10714561 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/3200/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kogepunkt 80°C
Smeltepunkt 30°C
CAS 10035-06-0
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel BiN3O9·5H2O
MDL nummer 149157
Formel vægt 485.07g/mol