Få mere at vide
Vismutnåle, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344228
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11344228
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041485.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Form: Ca. 1,5-3,0 mm diameter; Forskellige længder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-69-9
Molekylær formel Bi
Molekylvægt (g/mol) 208.98
MDL nummer MFCD00134033
InChI nøgle JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC navn vismut
SMIL [Bi]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth
Farve Grå
Udseende Gray needles
Tæthed 9.79g/cm3
Mængde 500 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Form Needle